Tisk…
Zkumavky kultivační, bez lemu
Dodavatel: Brand
114105 114106 114110 114125 114115 114130
391-0105EA 690 CZK
391-0105 391-0106 392-0312 392-0315 392-0313 392-0316
Zkumavky kultivační, bez lemu
Zkumavky Zkumavky kultivační
Made of AR-Glas®.
  • Autoclavable (at 121 °C/2 bar)
  • Wall thickness 0,6/0,7 mm
Certifikace: DIN EN 285