Tisk…
Zkumavky odstřeďovací
Dodavatel: Brand
778012 779012 779022
525-1242EA 1820 CZK
525-1242 525-0500 525-1005
Zkumavky odstřeďovací
Zkumavky Zkumavky centrifugační
AR® glass, kónické dno, zesílený okraj (kromě 525-0500 kónické špičaté dno, bez okraje)
  • Odolává silám do 3000×g