Tisk…
Centrifugační zkumavky, ASTM, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
362038 362138 362338
525-1272EA 1540 CZK
525-1272 525-1273 525-1271
Centrifugační zkumavky, ASTM, BLAUBRAND®
Zkumavky Zkumavky centrifugační
Borosilikátové sklo 3.3, stupnice.
  • Odolává silám až 700×g
  • Design, přesnost atd., aby splňovaly specifikace ASTM
  • Pro vodu a sedimenty v ropě podle ASTM D91/D96