Tisk…
VWR®, Zkumavky centrifugační, teplotně odolné
Dodavatel: VWR Collection
525-0187EA 773 CZK
525-0187 525-0188 525-0189 525-0190 525-0191 525-0183 525-0184 525-0185 525-0186
VWR®, Zkumavky centrifugační, teplotně odolné
Zkumavky Zkumavky centrifugační
PTFE, hladký povrch, s nebo bez šroubovacího víčka.
  • Inertní
  • Odolá silám až 12500×g
  • Vynikající chemická odolnost
Vhodné pro použití při vysokých a nízkých teplotách (–200 až +280°C).