Tisk…
Zkumavky odstřeďovací
Dodavatel: Brand
781029 781039 781040
525-3202EA 1240 CZK
525-3202 525-3204 525-3206
Zkumavky odstřeďovací
Zkumavky Zkumavky centrifugační
PC, kruhové dno, bez okraje, stupnice.
  • mírně žlutý odstín
  • odstřeďování až do 20000×g
  • reliéfní graduace
Podílky: 1 ml pro 50 ml zkumavky; 2 ml pro 100 ml zkumavky.