Tisk…
Zkumavky centrifugační
Dodavatel: Brand
114817 114818 114820 114821 114822 114823
525-3201EA 11160 CZK
525-3201 525-0240 525-0241 525-0242 525-0243 734-1329
Zkumavky centrifugační
Zkumavky Zkumavky centrifugační
PP, kónické, tištěná stupnice, s HDPE rovným šroubovacím uzávěrem.
  • Odstřeďování RCF až na 3000×g
  • Šroubovací uzávěr PE s těsnícím kónickou vložkou
  • Nesterilní nebo sterilizované gama zářením
* Plnicí objem (objem práce 13 ml).