Tisk…
Membrány blotovací, Nytran® N, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
10416096 10416196
732-4045EA 20210 CZK
732-4045 732-4056
Membrány blotovací, Nytran® N, Whatman™
Membrány transferové
Membrána Nytran® Nylon (Nytran® N) je ideální pro aplikace vyžadující nižší náboj. Je navržena pro Southernův a Northernův blotting, stejně jako přenos kolonií a plaku a "Dot Blots" nebo "Slot Blots" techniky. Nytran® N je kompatibilní s izotopními detekčními metodami.
  • vynikající poměr signál k šumu
  • membrána se rovnoměrně rozloží na obou stranách podpůrné matrice, která poskytuje vynikající symetrii a umožňuje membráně ležet rovně, bez zvlnění
  • jednotná velikost pórů a distribuce
  • dostupné ve velikostech pórů 0,2 µm a 0,45 µm pro optimální zadržení oligo a