Tisk…
Membrány blotovací, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
10416230 10416294 10416296
732-0286EA 6990 CZK
732-0286 732-4065 732-4066
Membrány blotovací, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Membrány transferové
Nylonové membrány Nytran® SuPerCharge (SPC) mají velice vysoký kladný náboj a vyšší hustotu nylonu na jednotku plochy. Dostupné jako kruhové výseče, archy nebo role pro mikrodestičky.
  • konstantně poskytuje vysoký signál s velmi nízkým pozadím
  • membrána se rovnoměrně rozloží na obou stranách podpůrné matrice, poskytující vynikající symetrii a umožňující membráně ležet rovně, bez zvlnění
  • jednotná velikost pórů a distribuce a povrch bez obsahu mikrootvorů umožňující větší reprodukovatelnost výsledků přes membránu a od skvrny ke skvrně
Membrány Nytran SPC vykazují velmi jednotnou velikost pórů a distribuci pórů ve srovnání s typickými nylonovými membránami. Jsou bez povrchových mikrovoidů, které jsou běžné u jiných membrán. Tyto charakteristiky vedou k větší reprodukovatelnosti výsledků napříč membránou a od blotu k blotu. U typických výrobních technik má rostoucí kladný náboj tendenci zvyšovat pozadí. Membrány Nytran SPC jsou vyráběny způsobem, který umožňuje kombinaci vysokého kladného náboje s nízkým pozadím. Ať už používáte radioaktivní nebo neradioaktivní detekční techniky, Nytran SPC trvale poskytuje vysoký signál s extrémně nízkým pozadím.
Tyto membrány jsou navrženy pro Southern a Northern blotting, výtahy kolonií a plaků a bodové nebo štěrbinové bloty. Membrány jsou odlévány rovnoměrně pro vynikající symetrii a pro zabránění zvlnění. Nylonové membrány Nytran SPC mají velmi vysoký kladný náboj. Zlepšení výrobního postupu má za následek membránu s vyšší hustotou nylonu na jednotku plochy. Zvýšený náboj a vyšší hustota nylonu poskytují zvýšenou vazebná místa pro vzorky.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²