Tisk…
Kelímkové kleště, nerezová ocel
Dodavatel: BOCHEM
2099 2100 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2109
231-0182EA 273 CZK
231-0182 231-1000 231-1001 231-1002 231-1003 231-1004 231-1006 231-1005 231-0028
Kelímkové kleště, nerezová ocel
Kleště
Nerezová antimagnetická ocel 18/10, s elektrolyticky leštěným povrchem. Pro snadnou a bezpečenou manipulaci s kelímky z různých materiálů.
  • dvakrát zahnuté s vroubkováním na konci
  • korozivzdorné
  • velice dobrá tepelná odolnost, autoklávovatelné