Tisk…
VWR®, Pouzdra pevná na teploměr
Dodavatel: VWR Collection
620-0899EA 657 CZK
620-0899 620-0900
VWR®, Pouzdra pevná na teploměr
Držáky teploměrů
Pouzdra chrání vaše teploměry před nechtěným rozbitím v průběhu používání nebo skladování.
  • šroubovací uzávěr
  • kroužek pro zavěšení
  • Kov nebo Poniklovaná mosaz
  • spodní část okolo baňky je opatřena malými otvory pro umožnění cirkulace