Tisk…
Precision thermometers
Dodavatel: Amarell
L33008-TOLDKD5 L33038-TOL/VC L33058-TOL/CC3 L33008-TOLDKD3 L33004-TOLDKD3 L33000-FL L33000-FL/VC L33000-FL-PTFE L33004-TOL L33008-TOL L33008-TOL/VC L33018-PENT L33018-PENT/VC L33032-FL L33032-FL-PTFE L33032-FL/VC L33038-TOL L33056-TOL L33058-TOL L33070-CB L33074-CB L33076-TOL L33078-TOL L33004-TOL/VC L33004-TOL/DKD L33052-CB/DKD4
AMARL33008-TOLDKD5EA 8350 CZK
AMARL33008-TOLDKD5 AMARL33038-TOL/VC AMARL33058-TOL/CC3 AMARL33008-TOLDKD3 AMARL33004-TOLDKD3 AMARL33000-FL AMARL33000-FL/VC AMARL33000-FL-PTFE AMARL33004-TOL AMARL33008-TOL AMARL33008-TOL/VC AMARL33018-PENT AMARL33018-PENT/VC AMARL33032-FL AMARL33032-FL-PTFE AMARL33032-FL/VC AMARL33038-TOL AMARL33056-TOL AMARL33058-TOL AMARL33070-CB AMARL33074-CB AMARL33076-TOL AMARL33078-TOL AMARL33004-TOL/VC AMARL33004-TOL/DKD AMARL33052-CB/DKD4
Precision thermometers
Teploměry Analogue Thermometers
This extensive range of low temperature thermometers is suitable for government verification as well as government calibration (620-1713). Toluene or pentane.
  • Total immersion
  • Colourless capillary - except 620-1047 (blue-reflecting capillary)
  • Three different fillings
Ø: 8 - 10 mm
Až do 10. 10. 2017 je stále umožněno používání rtuťových teploměrů, pokud jsou výhradně použity pro testy dle norem, které vyžadují použití rtuťových teploměrů.
Certifikace: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Informace o dodávce: Models 620-1047 and 620-0180 are government verified and supplied with a verification certificate.