Tisk…
VWR®, Teploměry přesné, frio temp
Dodavatel: VWR Collection
620-0843EA 3260 CZK
620-0843 620-0844 620-0845 620-0848 620-0854 620-0855 620-0856 620-0878 620-0886 620-0902
VWR®, Teploměry přesné, frio temp
Teploměry Analogue Thermometers
Teploměry lze použít pro odečítání teplot v mrazácích, lednicích, inkubátorech, sušárnách a krevních bankách.
  • netoxická a tekutý nebo červený líh kapalina Enviro safe
  • přesný odečet teploty bez kontaminace vzorku
  • jednotlivá sériová čísla
  • široký výběr
Přesné měření teploty je dosaženo při použití naplněné láhve (součástí balení), která má představovat vzorek. Vložte teploměr do láhve a umístěte vedle skutečného vzorku. Ochranná vrstva PFA bezpečně zadrží sklo a kapalinu v případě rozbití.
Traceable to NIST/DKD
Certifikace: v souladu s normami NIST.
Informace o dodávce: dodáváno s vícejazyčným (anglickým, francouzským, německým, italským, portugalským a španělským) prohlášením o přesnosti a sledovatelnosti se suchým zipem VELCRO® a magnetem.