Tisk…
VWR®, Teploměry šetrné k životnímu prostředí s vysokým kontrastem, double safe
Dodavatel: VWR Collection
620-0797EA 1070 CZK
620-0797 620-0798 620-0793 620-0794 620-0795
VWR®, Teploměry šetrné k životnímu prostředí s vysokým kontrastem, double safe
Teploměry Analogue Thermometers
Tyto teploměry jsou snadno čitelné, rychle a přesně díky vysoce kontrastnímu černému číslování na žlutém pozadí. Čísla jsou vytištěna větší než na standardním teploměru. Ideální pro použití v chemických/petrochemických laboratořích, univerzitách, vědeckých institucích, zpracování potravin a nápojů, farmaceutickém a lékařském průmyslu, mlékárnách, pivovarech a lihovarech.
  • Enviro bezpečná kapalina
  • Netoxický, nerizikový, kapalný
  • PFA povlak zabraňuje jakékoli kontaminaci kapaliny nebo skla
Traceable to NIST/DKD.
Certifikace: V souladu s NIST.
Informace o dodávce: Obsahuje vícejazyčné (angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština a španělština) prohlášení o přesnosti a sledovatelnosti.