Tisk…
Tape dispensers
Dodavatel: PRECISION DYNAMICS TIMEM
500P 60P HD-2
817-1592EA 4820 CZK
817-1592 817-1645 817-0312
Tape dispensers
Dávkovače pásek
Tyto plastové dávkovače jsou vhodné pro použití s jedním a / nebo více kotoučky pásky Time®.
  • vhodné pro kotouče různých velikostí a průměrů dutinek
  • ruční nebo stolní varianty
  • stolní jednotky mají víko a přísavky na spodní straně, díky kterým pevně drží na pracovní desce
HD-2: Ruční dávkovač pro různé typy pásek a/nebo štítků s maximální šířkou 28 mm a délkou 12,7 m. Součástí je vymezovací podložka a plastová spona k uzamčení dávkovače. Může pracovat s jedním nebo více kotouči.
60P: Stolní dávkovač pro kotouče s dutinkou 76 mm. Pojme více kotoučů pásky nebo štítků až do celkové šířky 235 mm. Velikost: 250×184×152 mm
500P: Stolní dávkovač pro kotouče s dutinkou 25 mm. Pojme více kotoučů pásky nebo štítků až do celkové šířky 228 mm. Velikost: 250×114×86 mm