Tisk…
VWR®, Pásky lepící pro čisté prostory, vinylové
Dodavatel: VWR Collection
817-0076EA 687 CZK
817-0076 817-0051 817-0058 817-0089 817-0088 817-0090 817-0093 817-0087 817-0094 817-0091
VWR®, Pásky lepící pro čisté prostory, vinylové
Pásky
These multi-purpose vinyl tapes, wound on a plastic core, are ideal for use in cleanroom maintenance and support areas.
  • Ideal for colour coding, sealing, aisle marking and batching
  • Matt finish can be written on with a cleanroom pen
Length: 32,9 m.
Different colours available.
Balení: lepicí pásky jsou balené jednotlivě ve snadno otevíratelném perforovaném sáčku.