Tisk…
Pásky, univerzální, Scotch® Magic™
Dodavatel: 3M
M8101233 M8101933
819-1460EA 169 CZK
819-1460 819-0040
Pásky, univerzální, Scotch® Magic™
Pásky
Virtuálně neviditelné při aplikaci, základní páska z acetátu celulózy pro kancelář, domov nebo laboratoř. Ideální pro opravy a utěsnění papíru.
  • čistý řez, odolnost k žloutnutí a vysychání
  • hladký povrch, na který lze psát
  • zajišťuje fotokopie bez odstínů
Délka: 33,0 m