Tisk…
Vzorkovací sada TOC k validaci čištění
Dodavatel: Texwipe
TX3340 TX3342 TX3350 TX3343
710-0542EA 3340 CZK
710-0542 710-0582 115-2152 115-2149
Vzorkovací sada TOC k validaci čištění
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Tyto sady obsahují komponenty pro odběr vzorků z různých míst ve výrobní oblasti a poskytují účinný způsob dopravy vzorků z výroby do laboratoře s minimální možností kontaminace.
  • Odlamovací rukojeť s nízkou tvorbou částic umožňuje umístění tampónové hlavy do lahvičky s minimální manipulací a kontaminací
  • Dobrá absorpční kapacita, vynikající chemická odolnost
  • Autoklávovatelné pro zajištění odběru vzorků za sterilních podmínek
Navrženo pro zjednodušení vzorkování pro validaci čištění ve farmaceutickém průmyslu.
Certifikace: Certifikáty analýzy zajišťují sledovatelnost výrobních šarží.
Informace pro objednávání: Obsahuje vzorkovací láhvičky na TOC, které byly vyčištěny a jsou certifikovány na
Informace o dodávce: Včetně etiket k identifikaci vzorků.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.