Tisk…
Tyčinky, CrushTube™
Dodavatel: Texwipe
CrushTube™
710-0574EA 4530 CZK
710-0574
Tyčinky, CrushTube™
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
CrushTube is composed of a breakable glass ampoule with isopropanol-saturated polyester swab.
  • když je ampule rozbita za použití ochranného plastového rukávu, kartáčová špička se navlhčí a je připravena k použití
  • bez obsahu silikonu
Suitable for cleaning sensitive surfaces such as optical assemblies, maintaining of ion emitter tips, grooves, tracks, slots and other small spaces, removing adhesive buildup and solvent.
Balení: Taška v tašce kompatibilní s čistými prostory.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904