Tisk…
Tyčinky, CleanTips®, nylonová MicroSwab™
Dodavatel: Texwipe
TX730 TX730_U
710-0554EA 13660 CZK
710-0554 TEXWTX730_U
Tyčinky, CleanTips®, nylonová MicroSwab™
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Též vhodné pro přesné aplikace rozpouštědel a čistících roztoků.
  • velmi nízký obsah netěkavých reziduí a tvorba částic
  • tyčinka má malou stlačenou syntetickou špičku na pevné polypropylenové rukojeti
Speciálně navrženo pro použití na optice a optických vláknech, mikroskopech, nitkových křížích, fotomaskách a waferech.
Balení: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Délka hlavy 15 mm
Šířka hlavy 1 mm
Délka držadla 152 mm
Šířka držadla 3 mm