Tisk…
Tyčinky, střední stlačená hlava CleanFoam®
Dodavatel: Texwipe
TX752B
710-0558EA 14850 CZK
710-0558
Tyčinky, střední stlačená hlava CleanFoam®
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Tyčinka má stlačenou polyuretanovou hlavu s přesnou ostrou špičkou a bočními hřebeny na krátké polypropylenové rukojeti.
  • Velmi nízký obsah netěkavých reziduí
  • Vysoce absorpční tyčinka má nízký obsah částic
  • Vyrobeny z polyuretanové pěny s pórovitostí 100 pórů na palec
Tyčinku lze použít pro širokou škálu průmyslových aplikací, od běžných aplikací po čisté prostory.
Balení: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904