Tisk…
Tyčinky, malá hlava CleanFoam®
Dodavatel: Texwipe
TX742B
710-0556EA 10660 CZK
710-0556
Tyčinky, malá hlava CleanFoam®
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Tyčinka pro použití s rozpouštědly jako je isopropanol. Vyrobeny z polyuretanové pěny s pórovitostí 100 pórů na palec.
  • Vysoce absorpční tyčinka s nízkým obsahem částic a odolná k široké škále rozpouštědel
  • Velmi nízký obsah netěkavých reziduí a tvorba částic
  • Pevná, kompaktní polypropylenová rukojeť
Mohou být použity v široké škále průmyslových aplikací, od běžných aplikací po čisté prostory.
Balení: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.