Tisk…
Tyčinky, CleanTips®, velká pružní hlava
Dodavatel: Texwipe
TX710A
710-0550EA 18290 CZK
710-0550
Tyčinky, CleanTips®, velká pružní hlava
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Odolná tyčinka pro běžné účely je ideální pro použití s rozpouštědly jako isopropanol.
  • pružné vnitřní nylonové pádlo a velká polyuretanová pěnová hlava s kulatou polypropylenovou rukojetí
  • velmi nízký obsah netěkavých reziduí a tvorba částic
  • dobrá chemická odolnost
Balení: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904