Tisk…
Tyčinky, CleanFoam®, velká obdelníková pěnová hlava
Dodavatel: Texwipe
TX712A
710-0551EA 17650 CZK
710-0551
Tyčinky, CleanFoam®, velká obdelníková pěnová hlava
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Tepelně spojená tyčinka je ideální pro aplikace vyžadující vysokou absorpční schopnost, nízkou tvorbu částic a rovnoměrné rozptýlení rozpouštědel.
  • Vlastní měkkost a nízký oděr chrání jemné součástky
Balení: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904