Tisk…
Velké obdélníkové pěnové tampony na hlavu, CleanFoam®
Dodavatel: Texwipe
TX707A
710-0547EA 9720 CZK
710-0547
Velké obdélníkové pěnové tampony na hlavu, CleanFoam®
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Vyrobeno z polyuretanové pěny s pórovitostí 100 pórů na palec.
  • Vysoce kvalitní polyuretanová pěnová hlava se neutrhne nebo nezlomí
  • Vlastní měkkost a nízký oděr chrání jemné součástky
  • polypropylenová rukojeť
Tepelně spojená tyčinka je ideální pro aplikace vyžadující vysokou absorpční schopnost, nízkou tvorbu částic a rovnoměrné rozptýlení rozpouštědel.
Balení: Cleanroom processed bag-within-a-bag.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.