Tisk…
Čistící tampony, Absorbond® Micro
Dodavatel: Texwipe
TX759B TX759E
710-0561EA 11400 CZK
710-0561 TEXWTX759E
Čistící tampony, Absorbond® Micro
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Vodou propletená netkaná PE špička má extrémně nízký obsah netěkavých zbytků.
  • Dvojitá vrstva materiálu poskytuje měkkost a absorpční schopnosti
  • Tyčinka zahrnuje pružné vnitřní pádlo hlavy s kompaktní polypropylenovou rukojetí
  • Vynikající chemická odolnost
Vodotěsná netkaná polyesterová špička má velmi nízké netěkavé zbytky.
Balení: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Upozornení: Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.