Tisk…
Tyčinky, CleanTips®, polyester Alpha®, střední hlava
Dodavatel: Texwipe
TX761
710-0562EA 14510 CZK
710-0562
Tyčinky, CleanTips®, polyester Alpha®, střední hlava
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Toto 100% nepřetržité vlákno polyesteru je tepelně tvarované (tepelně spojené) s polypropylenovou rukojetí, eliminující potřebu kontaminujících lepidel. Odkryté okraje jsou uzavřeny pro snížení uvolňování vláken.
  • pletený polyester praný v čistých prostorech pro nízkou tvorbu částic a úroveň extrahovatelných látek
  • dvojitá vrstva Alpha polyesteru poskytuje přidanou vrstvu a absorpční schopnost
  • pružné vnitřní pádlo hlavy, dlouhá rukojeť
Pro čištění a validaci vzorkování, kde je vyžadována velmi čistá tyčinka.
Balení: Cleanroom processed bag-within-a-bag.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.