Tisk…
Cleaning swabs, Micro Alpha®
Dodavatel: Texwipe
Micro Alpha®
710-0560EA 3980 CZK
710-0560
Cleaning swabs, Micro Alpha®
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Mikrošpička je ideální pro čištění malých drážkovaných ploch, děr nebo štěrbin.
  • Kompaktní rukojeť a pružná vnitřní pádlová hlava zajišťují podporu a ovládání
  • vynikající chemická odolnost
  • Nízká tvorba částic a vláken
  • Dvojitá vrstva polyesterové hlavy Alpha je tepelně tvarovaná (tepelně-spojená) s rukojetí
Balení: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904