Tisk…
Tyčinky, CleanTips®, polyester Alpha®, velká hlava
Dodavatel: Texwipe
TX714A
710-0552EA 13510 CZK
710-0552
Tyčinky, CleanTips®, polyester Alpha®, velká hlava
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Tato tyčinka je ideální k čištění a validaci vzorkování. Obsahuje 100% polyesterový substrát z nepřetržitého vlákna, který je tepelně tvarován (tepelně spojen) k rukojeti.
  • odkryté hrany jsou uzavřeny k snížení uvolňování vláken a eliminaci potřeby kontaminačních lepidel
  • tyčinka zahrnuje pravidelnou hlavu plné velikosti na pevném pádle
  • polyester je měkký a neabrazivní, díky čemuž je tyčinka vhodná pro jemné povrchy
Balení: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904