Tisk…
Vatové tampony potažené pěnou, CleanTips®
Dodavatel: Texwipe
TX720B
710-0553EA 15570 CZK
710-0553
Vatové tampony potažené pěnou, CleanTips®
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Vysoce absorpční tyčinka pro běžné účely s jemnou hlavou s nízkým oděrem.
  • Dobrá chemická odolnost
  • Tyčinka má pěnovou hlavu tvarovanou okolo jádra vaty na dlouhém držadle z tvrdého dřeva
  • Vysoce absorpční pro běžné účely
Balení: Dvojité balení.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Délka hlavy 27 mm
Šířka hlavy 11,6 mm
Délka držadla 127 mm
Šířka držadla 2,2 mm