Tisk…
Tyčinky, CleanTips®, ovinuté bavlnou
Dodavatel: Texwipe
TX705
710-0545EA 5130 CZK
710-0545
Tyčinky, CleanTips®, ovinuté bavlnou
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Vyrobena ze 100% bavlny, tyčinku lze použít pro širokou škálu průmyslových aplikací.
  • Výhody bezproblémové a bez hran
  • Vysoká sorpčnost, tepelná odolnost, nízký obsah částic
  • Může odolat silným rozpouštědlům, jako je 1,1,1-trichlorethan
Užitečné pro aplikace s rozpouštědly a čisticími roztoky v průmyslových aplikacích.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904