Tisk…
VWR®, Papíry ochranné, na pracovní desky
Dodavatel: VWR Collection
115-9220EA 1800 CZK
115-9220 115-9221
VWR®, Papíry ochranné, na pracovní desky
Ochrana povrchu Papíry ochranné na pracovní desky
Vysoce kvalitní, hladký a savý papíry, který rychle absorbuje rozlité kapaliny díky silnému několikavrstvému polyetylenu a zabraňuje prosakování kapalin na pracovní desku.
  • zadržení uniklých činidel v radiochemické laboratoři a zamezuje radioaktivní kontaminaci
  • zpětné zachycení uniklých drahých materiálů
  • ochrana před rozbitím tvrdých povrchů
  • savá vrstva pro odstranění vlhkosti nebo rozpouštědel z exsikátorů
  • ideální nepropustná ochranná vrstva pro výstelku zvířecí klece
Míra nasákavosti: 115-9220 a 115-9221: 500 ml/m²
Míra nasákavosti: 115-0673: 750 ml/m²