Tisk…
VWR®, Podstavce korkové pro baňky s kulatým dnem
Dodavatel: VWR Collection
217-1000EA 1200 CZK
217-1000 217-1001 217-1002 217-1003 217-1004 217-1005 217-0810
VWR®, Podstavce korkové pro baňky s kulatým dnem
Podstavce Podstavce pro baňky
Ideální pro odkládání baněk s kulatým dnem a ostatních skleněných nádob s kulatým dnem. Lisovaný korek, přírodní.
  • ekonomická varianta z obnovitelného zdroje
  • lehké, odolné
  • dobrá tepelná odolnost