Tisk…
VWR®, Zarážky pro standardní broušené spoje
Dodavatel: VWR Collection
217-0210EA 403 CZK
217-0210 217-0211 217-0212 217-0213 217-0214 217-0215
VWR®, Zarážky pro standardní broušené spoje
Zátky Zátky PE/LDPE/HDPE
Bezmazný uzávěr, který zabraňuje zadření broušených spár. Se šikmými, obvodovými těsnicími břity pro lepší utěsnění a snížení rizika zlomení. Snadno odnímatelné. S ergonomicky tvarovanou rukojetí.
  • PTFE, pevný
  • Vynikající chemická odolnost
  • Plynotěsné, kapalinové a vakuové
  • Teplotní odolnost od –200 do +300 °C