Tisk…
Zátky pro normalizované zábrusy
Dodavatel: Brand
144405 144410 144415 144420 144425 144430 144435 144440 144445
217-9261EA 33.7 CZK
217-9261 217-9262 217-9263 217-9265 217-9266 217-9268 217-9270 217-9172 217-9174
Zátky pro normalizované zábrusy
Zátky Zátky PE/LDPE/HDPE
PP nebo PE-LD, duté, s uzavíracími lamelami a tvar čtvercový nebo osmiúhelníkový.
  • dobrá chemická odolnost, zátky PP jsou autoklávovatelné (+121 °C)
  • s těsnícími kroužky, dobře sedí
  • čtvercový tvar (velikosti až 29/32, PP) osmiúhelníkový tvar (velikosti 34/35 a větší, PE-LD) pro snadné uvolnění a odstranění zátky