Tisk…
Zátky pro kuželové broušené spoje
Dodavatel: Edwin Mraz Kunststoff-Erzeugnisse GmbH
100/10 100/12 100/14 100/24 100/29 100/45 100/60
217-8912EA 16.2 CZK
217-8912 217-8913 217-8914 217-8916 217-8917 217-8918 217-8919
Zátky pro kuželové broušené spoje
Zátky Zátky PE/LDPE/HDPE
HDPE zátka, bílá s červenou krycí deskou. Duté, s těsnicími kroužky a osmihrannou hlavou.
  • Dobrá chemická odolnost
  • Těsnící kroužky pro těsné a nepropustné uložení
  • Osmihranná hlava umožňuje snadné uvolnění a odstranění zátky
Certifikace: DIN 12254