Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická, mikro
Dodavatel: VWR Collection
442-0493EA 1050 CZK
442-0493 442-0494 442-0495 442-0496 442-0497
VWR®, Míchadla magnetická, mikro
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Míchadla určená pro použití ve zkumavkách, centrifugačních zkumavkách a mikro vialkách. Křidélko míchadla je možné v případě potřeby oříznout tak, aby sedělo do nádobky.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (−200 až +280 °C)