Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická - disky
Dodavatel: VWR Collection
442-0490EA 2260 CZK
442-0490 442-0491 442-0492
VWR®, Míchadla magnetická - disky
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Speciální tvar míchadla se zvýšením uprostřed disku zajišťuje velmi dobré promíchávání obsahu dokonce i při nízkých rychlostech otáčení. Ideální pro použití ve skleněných kádinkách.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (−200 až +280 °C)