Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická s křížovou hlavou
Dodavatel: VWR Collection
442-0411EA 594 CZK
442-0411 442-0412 442-0413 442-0414 442-0415 442-0416 442-0417 442-0418 442-0419 442-0420 442-0421 442-0422
VWR®, Míchadla magnetická s křížovou hlavou
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Toto míchadlo je vhodné zvláště pro míchání v malých nádobách, zajišťuje extrémně efektivní promíchávání obsahu.
  • Vynikající chemická odolnost
  • Odolné vůči teplotám, vhodné pro aplikace s vysokou a nízkou teplotou (-200 až +280 °C)