Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická, oválná
Dodavatel: VWR Collection
442-0401EA 1010 CZK
442-0401 442-0402 442-0403 442-0404 442-0405 442-0406 442-0407 442-0408 442-0409 442-0410
VWR®, Míchadla magnetická, oválná
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Vhodné pro nádoby s kulatým dnem.
  • dobrá chemická odolnost
  • tepelně odolné, vhodné pro aplikace při nízkých i vysokých teplotách v rozmezí –200 až +280 °C