Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická, oválná, jádro z kovů vzácných zemin
Dodavatel: VWR Collection
442-0503EA 834 CZK
442-0503 442-0504 442-0505 442-0506 442-0507
VWR®, Míchadla magnetická, oválná, jádro z kovů vzácných zemin
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, jádro z kovů vzácných zemin. Magnetické jádro je vyrobeno z kombinace samaria a kobaltu. Míchací tyčinka bude s nezměněnou silou fungovat mnoho let, jelikož magnetismus vydrží velmi dlouho. Jsou označeny inertní černou uhlíkovou tečkou.
  • Magnetická přitažlivost je 1,5 až 2krát silnější než konvenční míchadla
  • Vynikající chemická odolnost
  • Teplotně odolný, vhodný pro použití při vysokých i nízkých teplotách (-200 až +280 °C)