Tisk…
VWR® PUREImage, Zápisníky do čistých prostor
Dodavatel: VWR Collection
818-0126EA 6020 CZK
818-0126 818-0127 818-0128
VWR® PUREImage, Zápisníky do čistých prostor
Zápisníky
Zápisníky jsou vyrobeny z papírů VWR® PUREImage, které jsou bez obsahu latexu a jsou vybaveny průhlednými deskami. Bloky jsou navrženy pro použití v čistých prostorech a v kritických prostředích, kde je přísně sledována kontaminace částicemi nebo výtažky.
  • vyrobeno pomocí nové technologie vazby papírů, bez obsahu latexu
  • řádkování vytištěno na všech stránkách
  • dvojitý obal v prostředí podle třídy 100
Formát: A4, A5, A6, 100 stran (50 listů).