Tisk…
VWR®, Laboratorní deníky
Dodavatel: VWR Collection
818-0102EA 1300 CZK
818-0102 818-0103 818-0104 818-0105 818-0106 818-0107
VWR®, Laboratorní deníky
Zápisníky
Povrch imitující kůži s povrchovou úpravou vhodnou pro použití v laboratorním prostředí. Archivační bezpečný papír (90 g/m²) je bez obsahu kyselin. Záznamník určený pro zaznamenávání naměřených dat z určitého laboratorního přístroje, jako je například teplota, kalibrace laboratorních vah, použitá činidla, péče o laboratorní zvířata a informace o přijetí vzorku.
  • všechny stránky pro dokumentaci naměřených dat mají speciální sloupcové záhlaví pro jednoduché zanášení údajů
  • papíry jsou sešité po sekcích s kulatým vázáním tak, že deník leží rovně rozložený
  • voděodolné a tuhé desky
Všechny záznamníky jsou vyrobeny v souladu se směrnicemi GLP, GMP a GCP.
Certifikace: Všechny záznamníky jsou vyrobeny v souladu se směrnicemi GLP, GMP a GCP.