Tisk…
VWR®, Deníky laboratorní
Dodavatel: VWR Collection
818-0074EA 1910 CZK
818-0074 818-0075 818-0076 818-0077 818-0078 818-0079 818-0080 818-0081 818-0082 818-0083 818-0084 818-0085 818-0086 818-0087 818-0088 818-0089 818-0090 818-0091 818-0092 818-0093 818-0094 818-0095 818-0096 818-0097 818-0098 818-0099 818-0068 818-0069 818-0070 818-0071 818-0072 818-0073 818-0112 818-0113 818-0114 818-0115 818-0282 818-0283
VWR®, Deníky laboratorní
Zápisníky
Povrch imitující kůži s povrchovou úpravou vhodnou pro použití v laboratorním prostředí. Archivační bezpečný papír (90 gsm) je bez obsahu kyselin. Obsahuje stránku s pokyny pro vedení laboratorního deníku, stránku s obsahem a stránku pro identifikační údaje o uživateli. Dostupný v různých jazykových provedeních: v anglickém jazyce, anglicko-francouzský, anglicko-německý, anglicko-španělský a anglicko-italský.
  • papíry jsou sešité po sekcích s kulatým vázáním tak, že deník leží rovně rozložený
  • deníky jsou se čtverečkovaným papírem 5 mm nebo linkovaným s řádkem pro datum a podpis uživatele
  • voděodolný
Formát: A4 (21×29,7 cm) nebo A5 (14,8×21 cm); deníky o velikosti A4 jsou dostupné ve třech velikostech: 72, 120 a 216 stran; deníky o velikosti A5 jsou dostupné pouze ve velikosti 96 stran.
Barva: modrá
Všechny deníky jsou vyrobeny v souladu se směrnicemi GLP, GMP a GCP.