Tisk…
Sampling spoons, sterile, Sterileware®, SP Bel-Art
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
H369400000 H369420000 H369460000 H369440000 H369420010 H369440010 H369460010
231-0015EA 12870 CZK
231-0015 231-2423 231-2425 231-0418 231-0599 231-0600 231-0638
Sampling spoons, sterile, Sterileware®, SP Bel-Art
Lžíce
PS, bílé. Určené ke sběru malého množství vzorkovaného materiálu.
  • materiál schválený FDA: bezpečný pro pro styk s potravinami, léky a kosmetickými přípravky
  • dlouhá rukojeť pro snadnou manipulaci ve sklenicích a dalších těsných prostorách; snížení rizika kontaktu se vzorkovaným materiálem
  • sterilizováno gama zářením a baleno jednotlivě
Balení: Individuálně zabalené, s vyraženým číslem šarže pro přesné vysledování šarže, dodané s certifikátem o sterilizaci.