Tisk…
Bezpečnostní brýle, uvex i-vo
Dodavatel: UVEX
9160.065 9160.076 9160.265 9160.275 9160.520 9160.285 9160.120
111-8011EA 1080 CZK
111-8011 111-8010 111-0144 111-1202 111-1215 111-1574 111-2300
Bezpečnostní brýle, uvex i-vo
Brýle
Tyto moderní brýle nabízí vynikající pohodlí díky dvousložkové technologii - kombinace dvou materiálů (tvrdého a měkkého). Kombinují optimální ochranu a pohodlně sedí.
  • vysoká ochrana před mechanickým a optickým rizikem díky vysokoúčinným odolným polykarbonátovým sklům
  • nepřímá ventilace pro maximální ochranu proti zamlžení a zvýšenou bezpečnost
  • úhel a délka postranic se přizpůsobí jednotlivcům a pohodlně a bezpečně sedí
Hmotnost: 51 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Certifikace: EN 166, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F