Tisk…
VWR®, Filmy a víčka těsnicí pro PCR destičky
Dodavatel: VWR Collection
732-0589EA 2120 CZK
732-0589 732-0590
VWR®, Filmy a víčka těsnicí pro PCR destičky
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Průhledná silikonová víčka: Vyhovují většině značek 96-jamkových PCR destiček.
  • Udržitelný design na bázi panenských pryskyřic
  • Lze vyčistit a znovu použít
  • Autoklávovatelné při 121 °C
Vyvinuty pro snížení vypařování během PCR v 96-jamkových destičkách.