Tisk…
VWR®, Lodičky a lžičky navažovací
Dodavatel: VWR Collection
611-9194EA 1620 CZK
611-9194 611-9195 611-9196
VWR®, Lodičky a lžičky navažovací
Lodičky Lodičky navažovací
Borosilikátové sklo 3,3.
  • Ideální pro vážení malých vzorků
  • Prášky lze naklepat nebo propláchnout trubkovým dříkem vážících člunů do přijímací nádoby