Tisk…
Lopatka odměrná
Dodavatel: Brand
139125 139120 139130 139115 139135
231-0338EA 773 CZK
231-0338 231-0337 231-0120 231-0336 231-0339
Lopatka odměrná
Lopatky
PP, bílé. S rovným, zkoseným koncem a vyztuženou rukojetí.
  • velmi dobrá chemická odolnost, nerozbitné
  • kapacita lopatky je vyražena na rukojeti pro snadnou čitelnost