Tisk…
Lopatky odměrné
Dodavatel: Brand
139040 139035
231-0114EA 1750 CZK
231-0114 231-0331
Lopatky odměrné
Lopatky
HDPE, barvené přírodními barvami. S plochým, zkoseným koncem.
  • dobrá chemická odolnost
  • dobrá tepelná odolnost
  • robustní, nerozbitná konstrukce