Tisk…
VWR®, laboratorní stojany
Dodavatel: VWR Collection
241-0090EA 6070 CZK
241-0090 241-0091 241-0092 241-0093 241-0094 241-0095 241-0099 241-0100 241-0101
VWR®, laboratorní stojany
Stojany laboratorní
Stojan (A): třínohý litinový stojan, povrchová úprava smalt, s ocelovou poniklovanou tyčí.
  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand
- otvor se závitem
- podpůrná tyč (možné tři různé délky s různým průměrem)
- robustní, bezpečný stojan
Stojan (B): litinový stojan, povrchová úprava smalt, fosfátovaný, s lakovanou ocelovou tyčí.
- s excentricky umístěnou podpůrnou tyčí
- pevný, neklouzavý stojan
- dostupný ve třech různých velikostech
- robustní, korozi odolný stojan
Stojan (C): litinovýMore Product Information